Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDP2 Protein
Código de producto. 16072661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16072661 10 μg 10 microgramos
16012671 50 μg 50 microgramos
16062661 100 μg 100 microgramos
16092661 200 μg 200 microgramos
16002671 500 μg 500 microgramos
16082661 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16072661
Marca: enQuireBio™ QP8098ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001316857.1
ID de gen (Entrez) 57546
Nombre PDP2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PDP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia STEEDDFHLQ LSPEQINEVL RAGETTHKIL DLESRVPNSV LRFESNQLAA NSPVEDRRGV ASCLQTNGLM FGIFDGHGGH ACAQAVSERL FYYVAVSLMS HQTLEHMEGA MESMKPLLPI LHWLKHPGDS IYKDVTSVHL DHLRVYWQEL LDLHMEMGLS IEEALMYSFQ RLDSDISLEI QAPLEDEVTR NLSLQVAFSG ATACMAHVDG IHLHVANAGD CRAILGVQED NGMWSCLPLT RDHNAWNQAE LSRLKREHPE SEDRTIIMED RLLGVLIPCR AFGDVQLKWS KELQRSILER GFNTEALNIY QFTPPHYYTP PYLTAEPEVT YHRLRPQDKF LVLASDGLWD MLSNEDVVRL VVGHLAEADW HKTDLAQRPA NLGLMQSLLL QRKASGLHEA DQNAATRLIR HAIGNNEYGE MEAERLAAML TLPEDLARMY RDDITVTVVY FNSESIGAYY KGG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.