missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGFA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002598.4 |
| ID de gen (Entrez) | 5154 |
| Nombre | PDGFA Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | PDGFA |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 50 ng/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^4 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?