Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGFA Protein
Código de producto. 15985839
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
Código de producto. 15985839
Marca: enQuireBio™ QP528310ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_002598.4
ID de gen (Entrez) 5154
Nombre PDGFA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen PDGFA
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 50 ng/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^4 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATTSLN PDYREEDTGR PRESGKKRKR KRLKPT
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.