missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-BB Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 1.5-6 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
| ID de gen (Entrez) | 5155 |
| Peso molecular | 12.3 kDa (monomer) |
| Nombre | PDGF-BB |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli-derived human PDGF-BB protein Ser82-Thr190 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?