Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-BB Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 1.5-6 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
| ID de gen (Entrez) | 5155 |
| Peso molecular | 12.3 kDa (monomer) |
| Nombre | PDGF-BB |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived human PDGF-BB protein Ser82-Thr190 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?