missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-AB (single chain) Protein, CF

Código de producto. 18794484
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18794484 1 mg 1 miligramo
18754464 10 μg 10 microgramos
18744464 50 μg 50 microgramos
18724354 100 μg 100 microgramos
18784484 250 μg 250 microgramos
18744564 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794484

Marca: R&D Systems™ 11471AB01M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 2.00-20.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001382295.1 & P01127.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 5154
Peso molecular MolecularWeight-observed: 28-37 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 26 kDa
Cantidad 1 mg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PDGF-AB protein Human PDGFA (Ser87-Arg196) (Cys123Ala, Cys132Ala) (N-terminus) Accession # NP_001382295.1 linker Human PDGFB (Ser82-Thr190) (Cys123Ala, Cys132Ala) (N-terminus) Accession # P01127.1 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute 10 μg size at 100 μg/mL in 4 mM HCl. Reconstitute all the other sizes at 250 μg/mL in 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión PDGF-AB
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.