Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGF-AB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PDGF-AB Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | PDGFA/B |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^4 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Mostrar más |