missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human PD-L1/B7-H1 Fc Alexa Fluor™ 647 Protein

Código de producto. 18756125
Change view
Click to view available options
:
20 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18756125 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756125 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor AFR156020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fc Chimera

Measured by flow cytometry for its ability to bind anti-human PD-L1/B7-H1 Monoclonal Antibody conjugated beads. The concentration of Recombinant Human PD-L1/B7-H1 Fc Chimera Alexa Fluor™ 647 (Catalog # AFR156) that produces 50% of the binding response is 1.00-15.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9NZQ7.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl with BSA as a carrier protein.
ID de gen (Entrez) 29126
Peso molecular MolecularWeight-observed: 70-75 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 52 kDa (monomer)
Cantidad 20 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human PD-L1/B7-H1 protein Human PD-L1 (Phe19-Thr239) (N-terminus) Accession # Q9NZQ7.1 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Protect from light. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Conjugado Alexa Fluor 647
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión PD-L1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.