Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCNA Protein
Código de producto. 16023530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023530 1 mg 1 miligramo
16013530 10 μg 10 microgramos
16053530 50 μg 50 microgramos
16003530 100 μg 100 microgramos
16033530 200 μg 200 microgramos
16043530 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16023530
Marca: enQuireBio™ QP6470ec1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCNA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002583.1
ID de gen (Entrez) 5111
Nombre PCNA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PCNA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MFEARLVQGS ILKKVLEALK DLINEACWDI SSSGVNLQSM DSSHVSLVQL TLRSEGFDTY RCDRNLAMGV NLTSMSKILK CAGNEDIITL RAEDNADTLA LVFEAPNQEK VSDYEMKLMD LDVEQLGIPE QEYSCVVKMP SGEFARICRD LSHIGDAVVI SCAKDGVKFS ASGELGNGNI KLSQTSNVDK EEEAVTIEMN EPVQLTFALR YLNFFTKATP LSSTVTLSMS ADVPLVVEYK IADMGHLKYY LAPKIEDEEG S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.