Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone-related Protein
Código de producto. 16094100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16094100 100 μg 100 microgramos
16004110 10 μg 10 microgramos
16044110 50 μg 50 microgramos
16024110 200 μg 200 microgramos
16034110 500 μg 500 microgramos
16014110 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16094100
Marca: enQuireBio™ QP6553ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002811.1
ID de gen (Entrez) 5744
Nombre Parathyroid hormone-related Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTHLH
Longitud de la proteína Full length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTPGKKK KGKPGKRKEQ EKKKRRTRSA WLDSGVTGSG LEGDHLSDTS TTSLELDSR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.