Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PA28A / PSME1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001268457.1 |
| ID de gen (Entrez) | 5720 |
| Nombre | PA28A / PSME1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PSME1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |