Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p53-regulated apoptosis-inducing protein 1
Código de producto. 16003231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003231 100 μg 100 microgramos
16013231 10 μg 10 microgramos
16053231 50 μg 50 microgramos
16033231 200 μg 200 microgramos
16043231 500 μg 500 microgramos
16023231 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003231
Marca: enQuireBio™ QP8199ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p53-regulated apoptosis-inducing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001182123.1
ID de gen (Entrez) 63970
Nombre p53-regulated apoptosis-inducing protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TP53AIP1
Longitud de la proteína Full Length of BC069399
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGSSSEVSFR SAQASCSGAR RQGLGRGDQN LSVMPPNGRA QTHTPGWVSP CSENRDGLLP ATAPGRLCSH RGADIPSFQT HQDPVTASGS SELHADCPQF RALDRAGN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.