Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human P4HB / ERBA2L Protein
Código de producto. 16013460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013460 100 μg 100 microgramos
16023460 10 μg 10 microgramos
16063460 50 μg 50 microgramos
16043460 200 μg 200 microgramos
16053460 500 μg 500 microgramos
16033460 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013460
Marca: enQuireBio™ QP6460ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000909.2
ID de gen (Entrez) 5034
Nombre P4HB / ERBA2L Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen P4hb
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DAPEEEDHVL VLRKSNFAEA LAAHKYLLVE FYAPWCGHCK ALAPEYAKAA GKLKAEGSEI RLAKVDATEE SDLAQQYGVR GYPTIKFFRN GDTASPKEYT AGREADDIVN WLKKRTGPAA TTLPDGAAAE SLVESSEVAV IGFFKDVESD SAKQFLQAAE AIDDIPFGIT SNSDVFSKYQ LDKDGVVLFK KFDEGRNNFE GEVTKENLLD FIKHNQLPLV IEFTEQTAPK IFGGEIKTHI LLFLPKSVSD YDGKLSNFKT AAESFKGKIL FIFIDSDHTD NQRILEFFGL KKEECPAVRL ITLEEEMTKY KPESEELTAE RITEFCHRFL EGKIKPHLMS QELPEDWDKQ PVKVLVGKNF EDVAFDEKKN VFVEFYAPWC GHCKQLAPIW DKLGETYKDH ENIVIAKMDS TANEVEAVKV HSFPTLKFFP ASADRTVIDY NGERTLDGFK KFLESGGQDG AGDDDDLEDL EEAEEPDMEE DDDQKAVKDE L
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.