Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human P4HB / ERBA2L Protein
Código de producto. 16013961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16013961 1 mg 1 miligramo
16003961 10 μg 10 microgramos
16043961 50 μg 50 microgramos
16093951 100 μg 100 microgramos
16023961 200 μg 200 microgramos
16033961 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16013961 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8314ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) P4HB / ERBA2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000909.2
ID de gen (Entrez) 5034
Nombre P4HB / ERBA2L Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen P4hb
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia LRKSNFAEAL AAHKYLLVEF YAPWCGHCKA LAPEYAKAAG KLKAEGSEIR LAKVDATEES DLAQQYGVRG YPTIKFFRNG DTASPKEYTA GREADDIVNW LKKRTGPAAT TLPDGAAAES LVESSEVAVI GFFKDVESDS AKQFLQAAEA IDDIPFGITS NSDVFSKYQL DKDGVVLFKK FDEGRNNFEG EVTKENLLDF IKHNQLPLVI EFTEQTAPKI FGGEIKTHIL LFLPKSVSDY DGKLSNFKTA AESFKGKILF IFIDSDHTDN QRILEFFGLK KEECP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.