Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oxysterols receptor LXR-alpha Protein
Código de producto. 16019450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16019450 200 μg 200 microgramos
16099440 10 μg 10 microgramos
16039450 50 μg 50 microgramos
16089440 100 μg 100 microgramos
16029450 500 μg 500 microgramos
16009450 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16019450
Marca: enQuireBio™ QP7567ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oxysterols receptor LXR-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001123573.1
ID de gen (Entrez) 10062
Nombre Oxysterols receptor LXR-alpha Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NR1H3
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MPHSAGGTAG VGLEAAEPTA LLTRAEPPSE PTEIRPQKRK KGPAPKMLGN ELCSVCGDKA SGFHYNVLSC EGCKGFFRRS VIKGAHYICH SGGHCPMDTY MRRKCQECRL RKCRQAGMRE ECVLSEEQIR LKKLKRQEEE QAHATSLPPR ASSPPQILPQ LSPEQLGMIE KLVAAQQQCN RRSFSDRLRV TPWPMAPDPH SREARQQRFA HFTELAIVSV QEIVDFAKQL PGFLQLSRED QIALLKTSAI EVMLLETSRR YNPGSESITF LKDFSYNRED FAKAGLQVEF INPIFEFSRA MNELQLNDAE FALLIAISIF SADRPNVQDQ LQVERLQHTY VEALHAYVSI HHPHDRLMFP RMLMKLVSLR TLSSVHSEQV FALRLQDKKL PPLLSEIWDV HE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.