Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTC Protein
Código de producto. 16023430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023430 100 μg 100 microgramos
16033430 10 μg 10 microgramos
16073430 50 μg 50 microgramos
16053430 200 μg 200 microgramos
16063430 500 μg 500 microgramos
16043430 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023430
Marca: enQuireBio™ QP6456ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000522.3
ID de gen (Entrez) 5009
Nombre OTC Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OTC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia NKVQLKGRDL LTLKNFTGEE IKYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPCFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMADAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIING LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YSSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDASVTKL AEQYAKENGT KLLLTNDPLE AAHGGNVLIT DTWISMGQEE EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPQLQKP KF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.