missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human OSGEP Protein

Código de producto. 16012921
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16012921 100 μg 100 microgramos
16022921 10 μg 10 microgramos
16062921 50 μg 50 microgramos
16042921 200 μg 200 microgramos
16052921 500 μg 500 microgramos
16032921 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16012921

Marca: enQuireBio™ QP8150ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OSGEP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_060277.1
ID de gen (Entrez) 55644
Nombre OSGEP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OSGEP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPAVLGFEGS ANKIGVGVVR DGKVLANPRR TYVTPPGTGF LPGDTARHHR AVILDLLQEA LTESGLTSQD IDCIAYTKGP GMGAPLVSVA VVARTVAQLW NKPLVGVNHC IGHIEMGRLI TGATSPTVLY VSGGNTQVIA YSEHRYRIFG ETIDIAVGNC LDRFARVLKI SNDPSPGYNI EQMAKRGKKL VELPYTVKGM DVSFSGILSF IEDVAHRMLA TGECTPEDLC FSLQETVFAM LVEITERAMA HCGSQEALIV GGVGCNVRLQ EMMATMCQER GARLFATDER FCIDNGAMIA QAGWEMFRAG HRTPLSDSGV TQRYRTDEVE VTWRD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.