Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Optineurin / OPTN Protein
Código de producto. 16018091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16018091 100 μg 100 microgramos
16028091 10 μg 10 microgramos
16068091 50 μg 50 microgramos
16048091 200 μg 200 microgramos
16058091 500 μg 500 microgramos
16038091 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16018091
Marca: enQuireBio™ QP9317ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Optineurin / OPTN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001008212.1
ID de gen (Entrez) 10133
Nombre Optineurin / OPTN Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OPTN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSHQPLSCLT EKEDSPSEST GNGPPHLAHP NLDTFTPEEL LQQMKELLTE NHQLKEAMKL NNQAMKGRFE ELSAWTEKQK EERQFFEIQS KEAKERLMAL SHENEKLKEE LGKLKGKSER SSEDPTDDSR LPRAEAEQEK DQLRTQVVRL QAEKADLLGI VSELQLKLNS SGSSEDSFVE IRMAEGEAEG SVKEIKHSPG PTRTVSTGTA LSKYRSRSAD GAKNYFEHEE LTVSQLLLCL REGNQKVERL EVALKEAKER VSDFEKKTSN RSEIETQTEG STEKENDEEK GPETVGSEVE ALNLQVTSLF KELQEAHTKL SKAELMKKRL QEKCQALERK NSAIPSELNE KQELVYTNKK LELQVESMLS EIKMEQAKTE DEKSKLTVLQ MTHNKLLQEH NNALKTIEEL TRKESEKVDR AVLKELSEKL ELAEKALASK QLQMDEMKQT IAKQEEDLET MTILRAQMEV YCSDFHAERA AREKIHEEKE QLALQLAVLL KENDAFEDGG RQSLMEMQSR HGARTSDSDQ QAYLVQRGAE DRDWRQQRNI PIHSCPKCGE VLPDIDTLQI HVMDCII
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.