Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein
Código de producto. 18188320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Tamaño de la unidad:
1 set
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18188320 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
18138510 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18126330 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18136110 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 50 microgramos
18198700 250 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 1 set
5 options
Código de producto. 18188320
Marca: R&D Systems™ 295OM010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 5008
Peso molecular 22 kDa
Nombre Oncostatin M/OSM
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein Ala26-Arg221
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.