Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OMP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | OMP Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEDRPQ QPQLDMPLVL DQGLTRQMRL RVESLKQRGE KRQDGEKLLQ PAESVYRLNF TQQQRLQFER WNVVLDKPGK VTITGTSQNW TPDLTNLMTR QLLDPTAIFW RKEDSDAIDW NEADALEFGE RLSDLAKIRK VMYFLVTFGE GVEPANLKAS VVFNQL |
| Tampón | OMP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |