Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OGT1 Protein
Código de producto. 16023400
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16023400
Marca: enQuireBio™ QP6450ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OGT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_858058.1
ID de gen (Entrez) 8473
Nombre OGT1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OGT
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAEANHFIDL SQIPCNGKAA DRIHQDGIHI LVNMNGYTKG ARNELFALRP APIQAMWLGY PGTSGALFMD YIITDQETSP AEVAEQYSEK LAYMPHTFFI GDHANMFPHL KKKAVIDFKS NGHIYDNRIV LNGIDLKAFL DSLPDVKIVK MKCPDGGDNA DSSNTALNMP VIPMNTIAEA VIEMINRGQI QITINGFSIS NGLATTQINN KAATGEEVPR TIIVTTRSQY GLPEDAIVYC NFNQLYKIDP STLQMWANIL KRVPNSVLWL LRFPAVGEPN IQQYAQNMGL PQNRIIFSPV APKEEHVRRG QLADVCLDTP LCNGHTTGMD VLWAGTPMVT MPGETLASRV AASQLTCLGC LELIAKNRQE YEDIAVKLGT DLEYLKKVRG KVWKQRISSP LFNTKQYTME LERLYLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.