Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OAS1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | OAS1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMDLRNTPAK SLDKFIEDYL LPDTCFRMQI NHAIDIICGF LKERCFRGSS YPVCVSKVVK GGSSGKGTTL RGRSDADLVV FLSPLTTFQD QLNRRGEFIQ EIRRQLEACQ RERAFSVKFE VQAPRWGNPR ALSFVLSSLQ LGEGVEFDVL PAFDALGQLT GSYKPNPQIY VKLIEECTDL QKEGEFSTCF TELQRDFLKQ RPTKLKSLIR LVKHWYQNCK KKLGKLPPQY ALELLTVYAW ERGSMKTHFN TAQGFRTVLE LVINYQQLCI YWTKYYDFKN PIIEKYLRRQ LTKPRPVILD PADPTGNLGG GDPKGWRQLA QEAEAWLNYP CFKNWDGSPV SSWILLVRPP ASSLPFIPAP LHEA |
| Tampón | The OAS1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |