Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OAS1 Protein
Código de producto. 15981939
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15981939
Marca: enQuireBio™ QP129152ug
A cDNA sequence encoding the OAS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre OAS1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMDLRNTPAK SLDKFIEDYL LPDTCFRMQI NHAIDIICGF LKERCFRGSS YPVCVSKVVK GGSSGKGTTL RGRSDADLVV FLSPLTTFQD QLNRRGEFIQ EIRRQLEACQ RERAFSVKFE VQAPRWGNPR ALSFVLSSLQ LGEGVEFDVL PAFDALGQLT GSYKPNPQIY VKLIEECTDL QKEGEFSTCF TELQRDFLKQ RPTKLKSLIR LVKHWYQNCK KKLGKLPPQY ALELLTVYAW ERGSMKTHFN TAQGFRTVLE LVINYQQLCI YWTKYYDFKN PIIEKYLRRQ LTKPRPVILD PADPTGNLGG GDPKGWRQLA QEAEAWLNYP CFKNWDGSPV SSWILLVRPP ASSLPFIPAP LHEA
Tampón The OAS1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.