Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolin Protein
Código de producto. 16098041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16098041 100 μg 100 microgramos
16008051 10 μg 10 microgramos
16048051 50 μg 50 microgramos
16028051 200 μg 200 microgramos
16038051 500 μg 500 microgramos
16018051 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16098041
Marca: enQuireBio™ QP9301ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Nucleolin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCL
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia VKLAKAGKNQ GDPKKMAPPP KEVEEDSEDE EMSEDEEDDS SGEEVVIPQK KGKKAAATSA KKVVVSPTKK VAVATPAKKA AVTPGKKAAA TPAKKTVTPA KAVTTPGKKG ATPGKALVAT PGKKGAAIPA KGAKNGKNAK KEDSDEEEDD DSEEDEEDDE DEDEDEDEIE PAAMKAAAAA PASEDEDDED DEDDEDGKSK GIAYIEFKTE ADAEKTFEEK QGTEIDGRSI SLYYTGEKGQ NQDYRGGKNS TWSGESKTLV LSNLSYSATE ETLQEVFEKA TFIKVPQNQN GKSKGYAFIE FASFEDAKEA LNSCNKREIE GRAIRLELQG PRGSPNARSQ PSKTLFVKGL SEDTTEETLK ESFDGSVRAR IVTDRETGSS KGFGFVDFNS EEDAKAAKEA MEDGEIDGNK VTLDWAKPKG EGGFGGRGGG RGGFGGRGGG RGGRGGFGGR GRGGFGGRGG FRGGRGGGGD HKPQGKKTKF E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.