Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar protein 58 Protein
Código de producto. p-7154957
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16023731
Marca: enQuireBio™ QP8278ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolar protein 58, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_057018.1
ID de gen (Entrez) 51602
Nombre Nucleolar protein 58 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NOP58
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLVLFETSVG YAIFKVLNEK KLQEVDSLWK EFETPEKANK IVKLKHFEKF QDTAEALAAF TALMEGKINK QLKKVLKKIV KEAHEPLAVA DAKLGGVIKE KLNLSCIHSP VVNELMRGIR SQMDGLIPGV EPREMAAMCL GLAHSLSRYR LKFSADKVDT MIVQAISLLD DLDKELNNYI MRCREWYGWH FPELGKIISD NLTYCKCLQK VGDRKNYASA KLSELLPEEV EAEVKAAAEI SMGTEVSEED ICNILHLCTQ VIEISEYRTQ LYEYLQNRMM AIAPNVTVMV GELVGARLIA HAGSLLNLAK HAASTVQILG AEKALFRALK SRRDTPKYGL IYHASLVGQT SPKHKGKISR MLAAKTVLAI RYDAFGEDSS SAMGVENRAK LEARLRTLED RGIRKISGTG KALAKTEKYE HKSEVKTYDP SGDSTLPTCS KKRKIEQVDK EDEITEKKAK KAKIKVKVEE EEEEKVAEEE ETSVKKKKKR GKKKHIKEEP LSEEEPCTST AIASPEKKKK KKKKRENED
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.