Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear RNA export factor 3 Protein
Código de producto. 16033350
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16033350 50 μg 50 microgramos
16093340 10 μg 10 microgramos
16083340 100 μg 100 microgramos
16013350 200 μg 200 microgramos
16023350 500 μg 500 microgramos
16003350 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16033350
Marca: enQuireBio™ QP6443ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear RNA export factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_071335.1
ID de gen (Entrez) 56000
Nombre Nuclear RNA export factor 3 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NXF3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSLPSGHTTG HTDQVVQRRA RCWDIYQRRF SSRSEPVNPG MHSSSHQQQD GDAAMHGAHM DSPVRYTPYT ISPYNRKGSF RKQDQTHVNM EREQKPPERR MEGNMPDGTL GSWFKITVPF GIKYNEKWLL NLIQNECSVP FVPVEFHYEN MHASFFVENA SIAYALKNVS GKIWDEDNEK ISIFVNPAGI PHFVHRELKS EKVEQIKLAM NQQCDVSQEA LDIQRLPFYP DMVNRDTKMA SNPRKCMAAS LDVHEENIPT VMSAGEMDKW KGIEPGEKCA DRSPVCTTFS DTSSNINSIL ELFPKLLCLD GQQSPRATLC GTEAHKRLPT CKGSFFGSEM LKNLVLQFLQ QYYLIYDSGD RQGLLSAYHD EACFSLSIPF NPEDSAPSSF CKFFKDSRNI KILKDPYLRG ELLKHTKLDI VDSLSALPKT QHDLSSFLVD MWYQTEWMLC FSVNGVFKEV EGQSQGSVLA FTRTFIATPG SSSSLCIVND KLFVRDTSHQ GTQSALFTLV PTAFSSSVPA FSQEQQKMLP S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.