Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear receptor ROR-gamma Protein
Código de producto. 16024580
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024580
Marca: enQuireBio™ QP6616ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear receptor ROR-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001001523.1
ID de gen (Entrez) 6097
Nombre Nuclear receptor ROR-gamma Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RORC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDRAPQRQHR ASRELLAAKK THTSQIEVIP CKICGDKSSG IHYGVITCEG CKGFFRRSQR CNAAYSCTRQ QNCPIDRTSR NRCQHCRLQK CLALGMSRDA VKFGRMSKKQ RDSLHAEVQK QLQQRQQQQQ EPVVKTPPAG AQGADTLTYT LGLPDGQLPL GSSPDLPEAS ACPPGLLKAS GSGPSYSNNL AKAGLNGASC HLEYSPERGK AEGRESFYST GSQLTPDRCG LRFEEHRHPG LGELGQGPDS YGSPSFRSTP EAPYASLTEI EHLVQSVCKS YRETCQLRLE DLLRQRSNIF SREEVTGYQR KSMWEMWERC AHHLTEAIQY VVEFAKRLSG FMELCQNDQI VLLKAGAMEV VLVRMCRAYN ADNRTVFFEG KYGGMELFRA LGCSELISSI FDFSHSLSAL HFSEDEIALY TALVLINAHR PGLQEKRKVE QLQYNLELAF HHHLCKTHRQ SILAKLPPKG KLRSLCSQHV ERLQIFQHLH PIVVQAAFPP LYKELFSTET ESPVGLSK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.