Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein
Código de producto. 16003330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003330 100 μg 100 microgramos
16013330 10 μg 10 microgramos
16053330 50 μg 50 microgramos
16033330 200 μg 200 microgramos
16043330 500 μg 500 microgramos
16023330 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003330
Marca: enQuireBio™ QP6439ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear pore complex protein Nup153, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265138.1
ID de gen (Entrez) 9972
Nombre Nuclear pore complex protein Nup153 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NUP153
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KAGSSWQCDT CLLQNKVTDN KCIACQAAKL SPRDTAKQTG IETPNKSGKT TLSASGTGFG DKFKPVIGTW DCDTCLVQNK PEAIKCVACE TPKPGTCVKR ALTLTVVSES AETMTASSSS CTVTTGTLGF GDKFKRPIGS WECSVCCVSN NAEDNKCVSC MSEKPGSSVP ASSSSTVPVS LPSGGSLGLE KFKKPEGSWD CELCLVQNKA DSTKCLACES AKPG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.