Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear distribution protein nudE-like 1 Protein
Código de producto. 16022721
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022721 1 mg 1 miligramo
16012721 10 μg 10 microgramos
16052721 50 μg 50 microgramos
16002721 100 μg 100 microgramos
16032721 200 μg 200 microgramos
16042721 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16022721
Marca: enQuireBio™ QP8111ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear distribution protein nudE-like 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001020750.1
ID de gen (Entrez) 81565
Nombre Nuclear distribution protein nudE-like 1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NDEL1
Longitud de la proteína Full Length of BC026101
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDGEDIPDFS SLKEETAYWK ELSLKYKQSF QEARDELVEF QEGSRELEAE LEAQLVQAEQ RNRDLQADNQ RLKYEVEALK EKLEHQYAQS YKQVSVLEDD LSQTRAIKEQ LHKYVRELEQ ANDDLERAKR ATIVSLEDFE QRLNQAIERN AFLESELDEK ESLLVSVQRL KDEARDLRQE LAVRERQQEV TRKSAPSSPT LDCEKMDSAV QASLSLPATP VGKGTENTFP SPKAIPNGFG TSPLTPSARI SALNIVGDLL RKVGALESKL AACRNFAKDQ ASRKSYISGN VNCGVLNGNG TKFSRSGHTS FFDKGAVNGF DTAPPPPGLG SSRPSSAPGM LPLSV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.