missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 Protein

Código de producto. p-7148219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15983778 10 μg 10 microgramos
15903788 50 μg 50 microgramos
15973778 100 μg 100 microgramos
15993778 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15983778

Marca: enQuireBio™ QP10414ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human NRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001153467.1
ID de gen (Entrez) 3084
Nombre NRG1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen NRG1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using serum free human MCF-7 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCPNEF TGDRCQNYVM ASFYKHLGIE FMEAE
Tampón 0.2 m filtered 1 M PBS, pH 7.4, with 5 % trehalose, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.