Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 Protein
Código de producto. 15983778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
15983778 10 μg 10 microgramos
15903788 50 μg 50 microgramos
15973778 100 μg 100 microgramos
15993778 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15983778
Marca: enQuireBio™ QP10414ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human NRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001153467.1
ID de gen (Entrez) 3084
Nombre NRG1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen NRG1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using serum free human MCF-7 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCPNEF TGDRCQNYVM ASFYKHLGIE FMEAE
Tampón 0.2 m filtered 1 M PBS, pH 7.4, with 5 % trehalose, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.