missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human NRG1/HRG1-alpha Fc Chimera Protein

Código de producto. 18776325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18776325 50 μg 50 microgramos
18736225 100 μg 100 microgramos
18715805 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18776325 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 11353NR050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier Free Recombinant Protein

Measured in a serum-free cell proliferation assay using MCF-7 human breast cancer cells. Karey, K.P. et al. (1988) Cancer Research 48:4083. The ED50 for this effect is 8.00-80.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AAI50610.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 3084
Peso molecular M.W. (Observed): 65-79 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 51 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Neuregulin-1/NRG1 protein Human NRG1/HRG1-alpha (Ser20-Lys241) (N-terminus) Accession # AAI50610.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, Heregulin-1, HGL, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRG1-alpha, HRG1-beta 1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, Neuregulin1, NRG1, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Reconstitución Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Neuregulin-1/NRG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.