Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 B1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | NRG1 B1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MCF-7 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of >2.0M 106 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCPNEF TGDRCQNYVM ASFYKHLGIE FMEAE |
| Mostrar más |