Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR2F6 Protein
Código de producto. 16053280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16053280 100 μg 100 microgramos
16063280 10 μg 10 microgramos
16003290 50 μg 50 microgramos
16083280 200 μg 200 microgramos
16093280 500 μg 500 microgramos
16073280 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16053280
Marca: enQuireBio™ QP6434ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NR2F6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005225.2
ID de gen (Entrez) 2063
Nombre NR2F6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NR2F6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAMVTGGWGG PGGDTNGVDK AGGYPRAAED DSASPPGAAS DAEPGDEERP GLQVDCVVCG DKSSGKHYGV FTCEGCKSFF KRSIRRNLSY TCRSNRDCQI DQHHRNQCQY CRLKKCFRVG MRKEAVQRGR IPHSLPGAVA ASSGSPPGSA LAAVASGGDL FPGQPVSELI AQLLRAEPYP AAAGRFGAGG GAAGAVLGID NVCELAARLL FSTVEWARHA PFFPELPVAD QVALLRLSWS ELFVLNAAQA ALPLHTAPLL AAAGLHAAPM AAERAVAFMD QVRAFQEQVD KLGRLQVDSA EYGCLKAIAL FTPDACGLSD PAHVESLQEK AQVALTEYVR AQYPSQPQRF GRLLLRLPAL RAVPASLISQ LFFMRLVGKT PIETLIRDML LSGSTFNWPY GSGQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.