Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-specific lipid-transfer Protein
Código de producto. 16084830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084830 100 μg 100 microgramos
16094830 10 μg 10 microgramos
16034840 50 μg 50 microgramos
16014840 200 μg 200 microgramos
16024840 500 μg 500 microgramos
16004840 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084830
Marca: enQuireBio™ QP6653ec100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-specific lipid-transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Número de acceso NP_001007099.1
ID de gen (Entrez) 6342
Nombre Non-specific lipid-transfer Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SCP2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform SCP2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGFPEAASSF RTHQIEAVPT SSASDGFKAN LVFKEIEKKL EEEGEQFVKK IGGIFAFKVK DGPGGKEATW VVDVKNGKGS VLPNSDKKAD CTITMADSDF LALMTGKMNP QSAFFQGKLK ITGNMGLAMK LQNLQLQPGN AKL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.