Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-histone chromosomal protein HMG-17 Protein
Código de producto. 16011310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011310 100 μg 100 microgramos
16021310 10 μg 10 microgramos
16061310 50 μg 50 microgramos
16041310 200 μg 200 microgramos
16051310 500 μg 500 microgramos
16031310 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011310
Marca: enQuireBio™ QP6170ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-histone chromosomal protein HMG-17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005508.1
ID de gen (Entrez) 3151
Nombre Non-histone chromosomal protein HMG-17 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HMGN2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PKRKAEGDAK GDKAKVKDEP QRRSARLSAK PAPPKPEPKP KKAPAKKGEK VPKGKKGKAD AGKEGNNPAE NGDAKTDQAQ KAEGAGDAK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.