missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Nodal Protein
Descripción
The Recombinant Human Nodal Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Nodal Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. |
| ID de gen (Entrez) | 4838 |
| Peso molecular | 12.9 kDa (monomer) |
| Nombre | Nodal |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived human Nodal protein His238-Leu347,with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?