missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Nodal Protein

Código de producto. 18370558
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18370558 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 25 microgramos
18128620 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18370558

Marca: R&D Systems™ 3218ND025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Nodal Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Nodal Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 4838
Peso molecular 12.9 kDa (monomer)
Nombre Nodal
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human Nodal protein His238-Leu347,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.