Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NME1 / NDKA Protein
Código de producto. p-7155094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16014551 10 μg 10 microgramos
16054551 50 μg 50 microgramos
16004551 100 μg 100 microgramos
16034551 200 μg 200 microgramos
16044551 500 μg 500 microgramos
16024551 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16014551
Marca: enQuireBio™ QP8426ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NME1 / NDKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000260.1
ID de gen (Entrez) 4830
Nombre NME1 / NDKA Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NME1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ANCERTFIAI KPDGVQRGLV GEIIKRFEQK GFRLVGLKFM QASEDLLKEH YVDLKDRPFF AGLVKYMHSG PVVAMVWEGL NVVKTGRVML GETNPADSKP GTIRGDFCIQ VGRNIIHGSD SVESAEKEIG LWFHPEELVD YTSCAQNWIY E
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.