Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIP7 homolog Protein
Código de producto. 16083781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083781 200 μg 200 microgramos
16063781 10 μg 10 microgramos
16003791 50 μg 50 microgramos
16053781 100 μg 100 microgramos
16093781 500 μg 500 microgramos
16073781 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083781
Marca: enQuireBio™ QP8287ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NIP7 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001186363.1
ID de gen (Entrez) 51388
Nombre NIP7 homolog Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NIP7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MRPLTEEETR VMFEKIAKYI GENLQLLVDR PDGTYCFRLH NDRVYYVSEK IMKLAANISG DKLVSLGTCF GKFTKTHKFR LHVTALDYLA PYAKYKVWIK PGAEQSFLYG NHVLKSGLGR ITENTSQYQG VVVYSMADIP LGFGVAAKST QDCRKVDPMA IVVFHQADIG EYVRHEETLT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.