Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
Código de producto. p-7153160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16033070 10 μg 10 microgramos
16073070 50 μg 50 microgramos
16023070 100 μg 100 microgramos
16053070 200 μg 200 microgramos
16063070 500 μg 500 microgramos
16043070 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16033070 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6403ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinate phosphoribosyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_001273758.1
ID de gen (Entrez) 93100
Nombre Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NAPRT1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MLAPAAGEGP GVDLAAKAQV WLEQVCAHLG LGVQEPHPGE RAAFVAYALA FPRAFQGLLD TYSVWRSGLP NFLAVALALG ELGYRAVGVR LDSGDLLQQA QEIRKVFRAA AAQFQVPWLE SVLIVVSNNI DEEALARLAQ EGSEVNVIGI GTSVVTCPQQ PSLGGVYKLV AVGGQPRMKL TEDPEKQTLP GSKAAFRLLG SDGSPLMDML QLAEEPVPQA GQELRVWPPG AQEPCTVRPA QVEPLLRLCL QQGQLCEPLP SLAESRALAQ LSLSRLSPEH RRLRSPAQYQ VVLSERLQAL VNSLCAGQSP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.