Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
Código de producto. 16023070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023070 100 μg 100 microgramos
16033070 10 μg 10 microgramos
16073070 50 μg 50 microgramos
16053070 200 μg 200 microgramos
16063070 500 μg 500 microgramos
16043070 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023070
Marca: enQuireBio™ QP6403ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinate phosphoribosyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001273758.1
ID de gen (Entrez) 93100
Nombre Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NAPRT1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MLAPAAGEGP GVDLAAKAQV WLEQVCAHLG LGVQEPHPGE RAAFVAYALA FPRAFQGLLD TYSVWRSGLP NFLAVALALG ELGYRAVGVR LDSGDLLQQA QEIRKVFRAA AAQFQVPWLE SVLIVVSNNI DEEALARLAQ EGSEVNVIGI GTSVVTCPQQ PSLGGVYKLV AVGGQPRMKL TEDPEKQTLP GSKAAFRLLG SDGSPLMDML QLAEEPVPQA GQELRVWPPG AQEPCTVRPA QVEPLLRLCL QQGQLCEPLP SLAESRALAQ LSLSRLSPEH RRLRSPAQYQ VVLSERLQAL VNSLCAGQSP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.