Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human NF-L Protein
Description
Derived from E. coli.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | P07196 |
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry |
| ID de gen (Entrez) | 4747 |
| Peso molecular | 41 kDa, reducing conditions |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived human NF-L protein Ser2-Asp338, with a C-terminal 6-His tag |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | < 0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie | Human |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?