Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neutrophil defensin 1 Protein
Código de producto. 15978709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15978709 100 μg 100 microgramos
15988709 10 μg 10 microgramos
15928719 50 μg 50 microgramos
15908719 200 μg 200 microgramos
15918719 500 μg 500 microgramos
15998709 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15978709 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5924ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neutrophil defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035965.1
ID de gen (Entrez) 1667
Nombre Neutrophil defensin 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DEFA1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DIPEVVVSLA WDESLAPKHP GSRKNMACYC RIPACIAGER RYGTCIYQGR LWAFCC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.