Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurotrypsin Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_003610.2 |
| ID de gen (Entrez) | 8492 |
| Nombre | Neurotrypsin Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PRSS12 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |