Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neuronal calcium sensor 1 Protein
Código de producto. 15989659
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15989659
Marca: enQuireBio™ QP6056ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neuronal calcium sensor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001122298.1
ID de gen (Entrez) 23413
Nombre Neuronal calcium sensor 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCS1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GKSNSKLKPE VVEELTRKTY FTEKEVQQWY KGFIKDCPSG QLDAAGFQKI YKQFFPFGDP TKFATFVFNV FDENKDGRIE FSEFIQALSV TSRGTLDEKL RWAFKLYDLD NDGYITRNEM LDIVDAIYQM VGNTVELPEE ENTPEKRVDR IFAMMDKNAD GKLTLQEFQE GSKADPSIVQ ALSLYDGLV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.