missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Neuroligin 4Y/NLGN4Y Protein

Código de producto. 18715757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18715757 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18715757 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 9119NL050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Neuroligin 4Y/NLGN4Y Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Neuroligin 4Y/NLGN4Y Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8NFZ3
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 22829
Peso molecular Observed M.W.: 90-105kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 72kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Neuroligin 4Y/NLGN4Y protein Gln42-Val677,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen neuroligin 4, Y-linked, Neuroligin Y, neuroligin-4, Y-linked, NLGN4Y, Y linked
Nombre común Neuroligin 4Y/NLGN4Y
Actividad biológica Measured by its ability to enhance neurite outgrowth of dissociated E13 chick embryonic dorsal root ganglia (DRG) neurons. Able to significantly enhance neurite outgrowth when immobilized at 3-12μg/mL.
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Gln42-Val677, with a C-terminal 6-His tag
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.