Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurocalcin-delta Protein
Código de producto. 16003090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003090 100 μg 100 microgramos
16013090 10 μg 10 microgramos
16053090 50 μg 50 microgramos
16033090 200 μg 200 microgramos
16043090 500 μg 500 microgramos
16023090 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003090
Marca: enQuireBio™ QP6406ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurocalcin-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035714.1
ID de gen (Entrez) 83988
Nombre Neurocalcin-delta Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NCALD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GKQNSKLRPE VMQDLLESTD FTEHEIQEWY KGFLRDCPSG HLSMEEFKKI YGNFFPYGDA SKFAEHVFRT FDANGDGTID FREFIIALSV TSRGKLEQKL KWAFSMYDLD GNGYISKAEM LEIVQAIYKM VSSVMKMPED ESTPEKRTEK IFRQMDTNRD GKLSLEEFIR GAKSDPSIVR LLQCDPSSAG QF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.