Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NET1 Protein
Código de producto. 16050771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16050771 50 μg 50 microgramos
16010771 10 μg 10 microgramos
16000771 100 μg 100 microgramos
16030771 200 μg 200 microgramos
16040771 500 μg 500 microgramos
16020771 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16050771 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7782ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NET1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001040625.1
ID de gen (Entrez) 10276
Nombre NET1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NET1
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVAHDETGGL LPIKRTIRVL DVNNQSFREQ EEPSNKRVRP LARVTSLANL ISPVRNGAVR RFGQTIQSFT LRGDHRSPAS AQKFSSRSTV PTPAKRRSSA LWSEMLDITM KESLTTREIR RQEAIYEMSR GEQDLIEDLK LARKAYHDPM LKLSIMSEEE LTHIFGDLDS YIPLHEDLLT RIGEATKPDG TVEQIGHILV SWLPRLNAYR GYCSNQLAAK ALLDQKKQDP RVQDFLQRCL ESPFSRKLDL WSFLDIPRSR LVKYPLLLKE ILKHTPKEHP DVQLLEDAIL IIQGVLSDIN LKKGESECQY YIDKLEYLDE KQRDPRIEAS KVLLCHGELR SKSGHKLYIF LFQDILVLTR PVTRNERHSY QVYRQPIPVQ ELVLEDLQDG DVRMGGSFRG AFSNSEKAKN IFRIRFHDPS PAQSHTLQAN DVFHKQQWFN CIRAAIAPFQ SAGSPPELQG LPELHEECEG NHPSARKLTA QRRASTVSSV TQVEVDENAY RCGSGMQMAE DSKSLKTHQT QPGIRRARDK ALSGGKRKET LV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.