Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NENF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | NENF Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHASGQTPRPAERG PPVRLFTEEE LARYGGEEED QPIYLAVKGV VFDVTSGKEF YGRGAPYNAL TGKDSTRGVA KMSLDPADLT HDTTGLTAKE LEALDEVFTK VYKAKYPIVG YTARRILNED GSPNLDFKPE DQPHFDIKDE F |
| Tampón | NENF was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
| Mostrar más |